Learn More
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15585056 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 15585056
Marca: Thermo Scientific Acros 225610250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
CAS 18835-59-1
Punto di fusione 200.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Formula molecolare C9H13I2NO5
Formula lineare HOC6H2I2CH2CH(NH2)COOH·2H2O
Numero MDL MFCD00150275
Quantità 25 g
Beilstein 14,IV,237
Condizione di rotazione specifica −20.70 (20.00°C c=2.5, 0.1N NaOH/H2O)
Rotazione specifica -20.7
Sinonimo 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
InChI Key YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
SMILES O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 469.01
PubChem CID 2724330
Peso formulazione 469.01
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.