Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11459100
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11459100
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14523.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 934-48-5
Formula molecolare C6H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 139.158
Numero MDL MFCD00003126
InChI Key AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
PubChem CID 70280
IUPAC Name 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxamide
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Punto di fusione 112°C to 114°C
Quantità 10 g
Beilstein 123422
Peso formulazione 139.16
Percent Purity ≥98%