Learn More
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11321406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11321406 1 g Amber Glass Bottle 1g
10361875 5 g Amber Glass Bottle 5g
10525265 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11321406 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00601DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 2510-36-3
Formula molecolare C6H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 141.126
InChI Key IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 141.13