Learn More
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 11418406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418406 5 g 5g
11408406 1 g 1g
11428406 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418406 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15419.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2510-36-3 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2510-36-3
Formula molecolare C6H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 141.126
Numero MDL MFCD00051657
InChI Key IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto di fusione 140°C to 142°C
Quantità 5 g
Beilstein 115819
Peso formulazione 141.13
Percent Purity 99%