Learn More
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)aniline |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 175.19 |
| Percent Purity | 97% |