Learn More
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane, 41% solution in aromatic free mi, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane |
| Colore | Undesignated |
| Nota nome | 41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit |
| CAS | 24748-23-0, 78-93-3 |
| CAS min. % | 40.0, 58.0 |
| CAS max % | 42.0, 60.0 |
| Punto di fusione | <10.0°C |
| Formula molecolare | C12H24O6 |
| Numero MDL | MFCD02685709 |
| Densità | 0.8750g/mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Perossido organico Tipo C e D
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P331-NON provocare il vomito.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P370+P380+P375-In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.