Learn More
3,7-Dimethyl-1-octanol, 95%
Codice prodotto. 10300254 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Codice prodotto. 10300254
Marca: Thermo Scientific 392620010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 106-21-8 | C10H22O | 158.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-21-8
Formula molecolare C10H22O
Molecular Weight (g/mol) 158.28
Numero MDL MFCD00002936
InChI Key PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
PubChem CID 7792
IUPAC Name 3,7-dimethyloctan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 7-Dimethyl-1-octanol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8280g/mL
Punti di ebollizione 118°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)2OH
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Quantità 1 L
Gravità specifica 0.828
Peso formulazione 158.28
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,7-Dimethyl-1-octanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.