Learn More
3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl Methanesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30402370
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
5g
Codice prodotto. 30402370
Marca: Toronto Research Chemicals TRCF6042735G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl Methanesulfonate
Nomi componenti o analita 3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl Methanesulfonate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19H21NO5S
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO5S/c1-26(22,23)25-12-6-11-20-19(21)24-13-18-16-9-4-2-7-14(16)15-8-3-5-10-17(15)18/h2-5,7-10,18H,6,11-13H2,1H3,(H,20,21)
Tipo di soluzione Neat
SMILES O=C(NCCCOS(C)(=O)=O)OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3
IUPAC Name 3-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propyl methanesulfonate
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 375.44
Quantità 5 g
Peso formulazione 375.11