Learn More
3-Acetoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11333057
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11333057
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13431.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3-Acetoxybenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions. This material may darken on storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34231-78-2
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00016603
InChI Key GVUMZPWBUAGJBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-acetyloxy, acetoxybenzaldehyde, acetic acid 3-formylphenyl ester, m-acetoxybenzaldehyde, m-ace-toxybenzaldehyde, meta-acetoxybenzaldehyde, pubchem13227, 3-formylphenyl acetate
PubChem CID 118618
IUPAC Name (3-formylphenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetoxybenzaldehyde
Densità 1.17
Punti di ebollizione 138°C (20 mmHg)
Indice di rifrazione 1.533
Quantità 5 g
Beilstein 1941499
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%