Learn More
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene, 99%
Codice prodotto. 11493567
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11493567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17329.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2530-10-1 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
It is used in the synthesis of heterocyclic ketimines, 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene thiosemicarbazone and 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene semicarbazone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the synthesis of heterocyclic ketimines, 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene thiosemicarbazone and 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene semicarbazone.
Solubility
Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2530-10-1
Numero MDL MFCD00009763
Specifikationer
Materiale o nome chimico 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
Densità 1.086
Punti di ebollizione 224°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Formula molecolare C9H22O3Si
Indice di rifrazione 1.5455
Quantità 10 g
Beilstein 112095
Sinonimo propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol. Insoluble in water.
InChI Key NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC Name triethoxy(propyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Peso formulazione 154.23
Percent Purity 99%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.