Learn More
3-Acetylpyridine, 98%
Codice prodotto. 10080600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 10080600
Marca: Thermo Scientific Acros 102690100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 350-03-8
Formula molecolare C7H7NO
Molecular Weight (g/mol) 121.14
Numero MDL MFCD00006396
InChI Key WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 9589
IUPAC Name 1-pyridin-3-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylpyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 12.0°C to 13.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C
Punto d'infiammabilità 104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)COCH3
Indice di rifrazione 1.5320 to 1.5350
Quantità 10 g
Beilstein 21,279
Indice di Merck 15,6189
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in acids,miscible with organic solvents except ligroin
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Acetylpyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.