Learn More
3-Acetylquinoline, 97%
Codice prodotto. 15406007
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15406007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33206.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 33021-53-3 | C11H9NO | 171.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33021-53-3
Formula molecolare C11H9NO
Molecular Weight (g/mol) 171.20
Numero MDL MFCD00030698
InChI Key VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetylquinoline, 1-quinolin-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-quinolinyl, 1-3-quinolinyl ethanone, 3-quinolylethanone, 3-acetyl-chinolin, methyl quinolinyl ketone, 1-quinolin-3-yl-ethanone, 1-quinolin-3-yl ethan-1-one, s-1-4-cyanophenyl ethanamine hydrochloride form
PubChem CID 5325612
IUPAC Name 1-quinolin-3-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Acetylquinoline
Punto di fusione 97°C to 99°C
Punti di ebollizione 139°C (4 mmHg)
Quantità 1 g
Peso formulazione 171.2
Percent Purity 97%