Learn More
3-Amino-1-propanol, 99%
Codice prodotto. 10202122 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
5mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10202122
Marca: Thermo Scientific Acros 104460050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 156-87-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-87-6
Numero MDL MFCD00008223
InChI Key WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol
PubChem CID 9086
IUPAC Name 3-aminopropan-1-ol
SMILES C(CN)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1-propanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 10.0°C to 12.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9820g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C to 188.0°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H9NO
Formula lineare H2N(CH2)3OH
Indice di rifrazione 1.4595 to 1.4615
Quantità 5 mL
Beilstein 04, 288
Gravità specifica 0.982
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,esters, chloroform, acetone, slightly soluble in arom. and aliph. hydrocarbons
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Viscosità 36 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-1-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.