Learn More
3-Amino-4-cyanopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7031464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15425287 250 mg 250mg
15415287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15425287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32550.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78790-79-1
Formula molecolare C6H5N3
Molecular Weight (g/mol) 119.13
Numero MDL MFCD04035596
InChI Key PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6t
PubChem CID 10678219
IUPAC Name 3-aminopyridine-4-carbonitrile
SMILES NC1=C(C=CN=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-4-cyanopyridine
Punto di fusione 135°C to 138°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3439
Peso formulazione 119.13
Percent Purity 97%