Learn More
3-Amino-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11478586
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11478586
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15993.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17584-12-2
Formula molecolare C5H8N4
Molecular Weight (g/mol) 124.147
Numero MDL MFCD00006460
InChI Key UIKGLXJNZXSPGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine, 1,2,4-triazin-3-amine, 5,6-dimethyl, dimethyl-1,2,4-triazin-3-amine, 3-amino-5,6-dimethyl-as-triazine, unii-y36asr52nu, as-triazine, 3-amino-5,6-dimethyl, y36asr52nu, 5,6-dimethyl-1,2,4-triazin-3-ylamine, 5,6-dimethyl-1,2,4-triazine-3-ylamine, acmc-1bolj
PubChem CID 87163
IUPAC Name 5,6-dimethyl-1,2,4-triazin-3-amine
SMILES CC1=C(N=NC(=N1)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine
Punto di fusione 210°C to 212°C
Quantità 100 g
Beilstein 118790
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 97%