Learn More
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 13575020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
Codice prodotto. 13575020
Marca: Thermo Scientific Acros 448650050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 82560-12-1
Formula molecolare C7H13N3
Molecular Weight (g/mol) 139.20
Numero MDL MFCD00067987,MFCD00082631
InChI Key ZHBXGHWSVIBUCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-tert-butylpyrazole, 3-tert-butyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-tert-butylpyrazole, 3-amino-5-tert-butyl-1h-pyrazole, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-t-butylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-1,1-dimethylethyl, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-tert-butyl-1h-pyrazole
PubChem CID 522787
IUPAC Name 5-tert-butyl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES CC(C)(C)C1=CC(N)=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 139.2
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.