Learn More
3-Amino-9-ethylcarbazole, 90%, tech.
Codice prodotto. 10716351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10716351
Marca: Thermo Scientific Acros 147870050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132-32-1
Formula molecolare C14H14N2
Molecular Weight (g/mol) 210.28
Numero MDL MFCD00004964
InChI Key OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
IUPAC Name 9-ethylcarbazol-3-amine
SMILES CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-9-ethylcarbazole
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 98.0°C to 100.0°C
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 22, IV, 4936
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 210.28
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.