Learn More
3-Aminophthalhydrazide, 98%, pure
Codice prodotto. 10478120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10478120
Marca: Thermo Scientific Acros 153850050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
3-Aminophthalhydrazide, 98%, pure, Quantity: 25g, Packaging: Glass bottle, Blue-Purple to Green, Grade: Pure, Melting Point: 319.0 deg.C to 320.0 deg.C, Molecular Weight: 177.16, Percent Purity: 98%, Assay Percent Range: 98%, Beilstein: 25,IV,4192, CAS: 521-31-3, CAS Max %: 100.0 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 521-31-3
Formula molecolare C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Numero MDL MFCD00006890
InChI Key HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC Name 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminophthalhydrazide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 319.0°C to 320.0°C
Colore Blue-Purple to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 25,IV,4192
Indice di Merck 15,566
Informazioni di solubilità (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminophthalhydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.