Learn More
3-Aminopropane-1-sulfonic acid, 97%
Codice prodotto. 15402318
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15402318
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55918.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3687-18-1
Formula molecolare C3H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 139.17
Numero MDL MFCD00008225
InChI Key SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
IUPAC Name 3-aminopropane-1-sulfonic acid
SMILES NCCCS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopropane-1-sulfonic acid
Punto di fusione 293°C (decomposition)
Formula lineare H2N(CH2)3SO3H
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,10218
Peso formulazione 139.17
Percent Purity 97%