Learn More
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane, 97%
Descrizione
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane is used as a silane coupling agent on silver nanoparticles. It is also used in silanization processes. It is also used to prepare surface modified titanate nanotubes (TiNT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane is used as a silane coupling agent on silver nanoparticles. It is also used in silanization processes. It is also used to prepare surface modified titanate nanotubes (TiNT).
Solubility
Miscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible withstrong acids, strong oxidizing agents, water, bases, alcohols and peroxides.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3-Aminopropyl)trimethoxysilane |
| Densità | 1.02 |
| Punti di ebollizione | 194°C |
| Punto d'infiammabilità | 90°C (194°F) |
| Formula lineare | H2N(CH2)3Si(OCH3)3 |
| Indice di rifrazione | 1.424 |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN2735 |
| Beilstein | 2038118 |
| Sensibilità | Air and moisture sensitive |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: (3-Aminopropyl)trimethoxysilane