Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilane, 99%
Codice prodotto. 11965801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 11965801
Marca: Thermo Scientific Acros 151080025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 919-30-2
Formula molecolare C9H23NO3Si
Molecular Weight (g/mol) 221.37
Numero MDL MFCD00008207,MFCD01324904
InChI Key WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC Name 3-triethoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopropyltriethoxysilane
Punto di fusione -70.0°C
Densità 0.9420g/mL
Punti di ebollizione 217.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4220
Quantità 2.5 kg
Beilstein 04,IV,4273
Gravità specifica 0.942
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 221.37
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid