Learn More
3-Benzoylpropionic acid, 98+%
Codice prodotto. 11487967
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11487967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16636.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2051-95-8
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00002792
InChI Key KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
PubChem CID 72871
ChEBI CHEBI:64437
IUPAC Name 4-oxo-4-phenylbutanoic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Benzoylpropionic acid
Punto di fusione 114°C to 120°C
Quantità 25 g
Beilstein 639757
Peso formulazione 178.19
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Benzoylpropionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Benzoylpropionic acid