Learn More
3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11319785
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11319785
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19807.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 284493-53-4
Formula molecolare C15H20NO5
Molecular Weight (g/mol) 294.33
Numero MDL MFCD02090693
InChI Key DNXONWHJJNOKEU-LBPRGKRZSA-M
Sinonimo 3-boc-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-n-boc-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, acmc-1cl2c, 3-3-methoxyphenyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-3-amino-3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-boc-amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-methoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2734591
IUPAC Name 3-(3-methoxyphenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)[C@H](CC([O-])=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Punto di fusione 81°C to 83°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 295.34
Percent Purity 99%