Learn More
Sartorius 3 Branch Microsart™ Manifolds
Codice prodotto. 16488193 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Biosart 100 Manifold
Biosart 250 Manifold
Microsart Manifold
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16488193
Marca: Sartorius 168M3BS250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Filtration stand designed to adapt to a variety of different needs.
  • 100% stainless steel for minimized cleaning effort
  • Full autoclavability without disassembly
  • Sterile venting in critical applications
  • Reduced risk of secondary contamination
  • Quick connection adapters for fast connection of tubing and fast interconnection of 2 manifolds
  • Low working height for ergonomic working in laminar flow
  • Accurately detects and quantifies microorganisms in liquid samples
  • Method of choice for liquid testing
  • Provides reliable and reproducible results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Reusable
Tipo di filtro Manifold
Da utilizzare con (apparecchiatura) Biosart 250 Funnel
Materiale Stainless Steel
Sterilità Non-sterile
Quantità 1
Tipo Biosart 250 Manifold
Volume (sistema metrico) 250 mL
Lunghezza (sistema metrico) 474 mm
Larghezza (sistema metrico) 98 mm
Altezza (sistema metrico) 120 mm