Learn More
3-bromo-1-methyl-1h-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10307604
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10307604
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC70910DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 116855-03-9
Formula molecolare C7H6BrN3
Molecular Weight (g/mol) 212.05
Numero MDL MFCD11878034
InChI Key BVDWIHGOGVWCCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 3-bromo-1-methyl
PubChem CID 278149
IUPAC Name 3-bromo-1-methylpyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.05
Percent Purity 95%