Learn More
3-Bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10167722
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10167722
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB07593DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 73219-89-3
Formula molecolare C9H9BrO4
Molecular Weight (g/mol) 261.071
Numero MDL MFCD00052933
InChI Key CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
IUPAC Name 3-bromo-2,6-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Peso formulazione 261.07
Percent Purity 97%