Learn More
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid, 98%
Codice prodotto. 11454177
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11454177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19630.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 41459-42-1 | C4H5Br2O2 | 244.89 g/mol
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
Solubility
Soluble in acetic acid.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41459-42-1
Formula molecolare C4H5Br2O2
Molecular Weight (g/mol) 244.89
Numero MDL MFCD00010643
InChI Key QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid
PubChem CID 318915
IUPAC Name 3-bromo-2-(bromomethyl)propanoic acid
SMILES [O-]C(=O)C(CBr)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Punto di fusione 98°C to 101°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Informazioni di solubilità Soluble in acetic acid.
Peso formulazione 245.91
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid