Learn More
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15492739
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15492739
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66401.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13073-28-4
Formula molecolare C7H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 198.02
Numero MDL MFCD11042854
InChI Key BUWXNBPLRLEXOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-6-cyanophenol, benzonitrile,3-bromo-2-hydroxy, acmc-1c4pd, 2-hydroxy-3-bromobenzonitrile, 3-bromo-2-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-2-hydroxy, 3-bromo-2-hydroxybenznitrile, 3-bromo-2-hydroxybenzonitrile, -8-hydroxy-2-dipropylamino tetralin hydrobromide
PubChem CID 12468680
IUPAC Name 3-bromo-2-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=C(C=CC=C1Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Punto di fusione 118°C to 122°C
Colore Brown to White
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 198.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid