Learn More
3-Bromo-4-methylbenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11480403
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11480403
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11496.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7697-26-9 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
3-Bromo-4-methylbenzoic acid has been used in the synthesis of biphenyl amides, 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosides. It is also used as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromo-4-methylbenzoic acid has been used in the synthesis of biphenyl amides, 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosides. It is also used as catalytic agent and petrochemical additive.
Solubility
Soluble in methanol. Insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances such as oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-26-9
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.05
Numero MDL MFCD00002488
InChI Key ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
PubChem CID 82130
IUPAC Name 3-bromo-4-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Punto di fusione 206°C to 211°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 1936510
Informazioni di solubilità Soluble in methanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 215.05
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Bromo-4-methylbenzoic acid