Learn More
3'-Bromoacetophenone, 98+%
Codice prodotto. 11449683
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11449683
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12454.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2142-63-4 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2142-63-4
Formula molecolare C8H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 199.047
Numero MDL MFCD00000083
InChI Key JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo
PubChem CID 16502
IUPAC Name 1-(3-bromophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Bromoacetophenone
Punto di fusione 7°C to 8°C
Densità 1.498
Punti di ebollizione 79°C to 81°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 114°C (237°F)
Indice di rifrazione 1.575
Quantità 500 g
Beilstein 507599
Peso formulazione 199.05
Percent Purity ≥98%