Learn More
3-Bromobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10289313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10289313
Marca: Thermo Scientific Acros 181350050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 585-76-2 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-76-2
Formula molecolare C7H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Numero MDL MFCD00002487
InChI Key VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
PubChem CID 11456
IUPAC Name 3-bromobenzoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 154°C to 158°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare BrC6H4CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 09, 349
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.54g/L (32°C)
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.