Learn More
3-Bromobenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11402308
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11402308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15256.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1711-09-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1711-09-7
Formula molecolare C7H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 219.462
Numero MDL MFCD00000669
InChI Key PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
PubChem CID 74377
IUPAC Name 3-bromobenzoyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzoyl chloride
Densità 1.666
Punti di ebollizione 247°C to 251°C
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Indice di rifrazione 1.595
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1635505
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 219.47
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Bromobenzoyl chloride