Learn More
3-bromopropionaldehyde dimethylacetal, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10044342 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10044342
Marca: Thermo Scientific Acros 376260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36255-44-4
Formula molecolare C5H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 183.045
Numero MDL MFCD00013245
InChI Key ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropionaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-3,3-dimethoxypropane, propane, 3-bromo-1,1-dimethoxy, 3-bromo-1,1-dimethoxy-propane, acmc-209ilq, 3,3-dimethoxypropyl bromide, 3-bromopropanal dimethylacetal, ksc495q3l, 3-bromo-1,1dimethoxy-propane, 1,1-dimethoxy-3-bromopropane
PubChem CID 118932
IUPAC Name 3-bromo-1,1-dimethoxypropane
SMILES COC(CCBr)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3410g/mL
Punti di ebollizione 58.0°C to 60.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)2CH(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 183.04
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.