Learn More
3-Bromopropionic acid, 97%
Codice prodotto. 10781921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 10781921
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-92-1
Formula molecolare C3H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 152.98
Numero MDL MFCD00002763
InChI Key DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
IUPAC Name 3-bromopropanoic acid
SMILES OC(=O)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromopropionic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 57°C to 63°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (45.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare BrCH2CH2CO2H
Quantità 10 g
Beilstein 02, 256
Indice di Merck 15, 1444
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chcl3 and benzene
Peso formulazione 152.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromopropionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Bromopropionic acid