Learn More
3-Buten-2-ol, 97%
Codice prodotto. 11353686
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11353686
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14787.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. | CAS: 598-32-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-32-3
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00004543
InChI Key MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol
PubChem CID 11716
IUPAC Name but-3-en-2-ol
SMILES CC(O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Buten-2-ol
Punto di fusione <-100°C
Densità 0.838
Punti di ebollizione 96°C to 98°C
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.414
Quantità 25 g
Numero UN UN1986
Beilstein 1361410
Gravità specifica 0.838
Informazioni di solubilità Fully miscible with water.
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 97%