Learn More
3-Buten-2-ol, TRC
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Buten-2-ol |
| CAS | 598-32-3 |
| Formula molecolare | C4 H8 O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 3-Buten-2-ol, (±)-3-Buten-2-ol, 1-Buten-3-ol, 1-Methyl-2-propen-1-ol, 1-Methyl-2-propenol, 1-Methylallyl alcohol, 1-Methylprop-2-enyl alcohol, 2-Hydroxy-3-butene, 3-Hydroxy-1-butene, Methylvinylcarbinol, NSC 17481, Racemic-3-buten-2-ol, α-Methylallyl alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3 |
| SMILES | CC(O)C=C |
| IUPAC Name | but-3-en-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 72.11 |
| Peso formulazione | 72.0575 |