Learn More
3-Butenylamine, 97%
Product Code. 15204428 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15204428
Brand: Thermo Scientific Acros 455050010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2524-49-4
Formula molecolare C4H9N
Molecular Weight (g/mol) 71.12
Numero MDL MFCD03425859
InChI Key ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
PubChem CID 443732
ChEBI CHEBI:31108
IUPAC Name but-3-en-1-amine
SMILES NCCC=C
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Butenylamine
Punti di ebollizione 83.0°C
Punto d'infiammabilità −5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2C=CH(CH2)2NH2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 71.12
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Butenylamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement