Learn More
3-chloro-1,2-benzisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10417242
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10417242
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00450DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 16263-52-8
Formula molecolare C7H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 153.565
Numero MDL MFCD03407314
InChI Key INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779780
IUPAC Name 3-chloro-1,2-benzoxazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chloro-1, 2-benzisoxazole
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro
Peso formulazione 153.57
Percent Purity 97%