Learn More
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15446588
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15446588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60113.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101513-77-3
Formula molecolare C7H2ClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 210.536
Numero MDL MFCD00153101
InChI Key KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,5-trifluoro-3-chlorobenzoic acid, 3-chloro-2,4,5-trifluoro-benzoic acid, 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-chloro-2,4,5-trifluoro, pubchem1376, acmc-1bvtw, ksc502q6n, 3-chloro-2,4,5trifluorobenzoic acid, 3-chloro-2,4,5-trilfuorobenzoic acid, 3-carboxy-2,5,6-trifluorochlorobenzene
PubChem CID 2734269
IUPAC Name 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)Cl)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Punto di fusione 112°C to 116°C
Punti di ebollizione 272°C
Punto d'infiammabilità 118°C (244°F)
Quantità 1 g
Peso formulazione 210.54
Percent Purity 97%