Learn More
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11440318
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11440318
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23839.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in most organic solvents, basic aqueous solutions.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible material is strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129931-45-9
Formula molecolare C8H3ClF4O2
Molecular Weight (g/mol) 242.554
Numero MDL MFCD01631509
InChI Key UINXNXRHKMRASA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, rarechem al be 0499, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4559, acmc-20a41y, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid,3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 2773751
IUPAC Name 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 89°C to 91°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in most organic solvents,basic aqueous solutions.
Peso formulazione 242.56
Percent Purity 97%