missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-2-methylbenzonitrile, 97%

Codice prodotto. 11327516
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11327516

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11048.03

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 54454-12-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 54454-12-5
Formula molecolare C8H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 151.593
Numero MDL MFCD00045598
InChI Key FKFZTNLSUJCIMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-chlorobenzonitrile, pubchem23847, 3-chloro-o-tolunitrile, acmc-1aqtx, 6-chloro-2-cyanotoluene, 2-chloro-6-cyanotoluene, 2-methyl-3-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile,3-chloro-2-methyl, benzonitrile, 3-chloro-2-methyl
PubChem CID 521508
IUPAC Name 3-chloro-2-methylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)C#N

Specifica

Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-methylbenzonitrile
Punto di fusione 20°C to 23°C
Punti di ebollizione 120°C (22 mmHg)
Quantità 1 g
Indice di rifrazione 1.553
Numero UN UN3439
Beilstein 2613370
Peso formulazione 151.6
Percent Purity 97%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato