Learn More
3-Chloro-4'-fluoropropiophenone, 97%
Codice prodotto. 11484957
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11484957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21891.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 347-93-3 | C9H8ClFO | 186.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 347-93-3
Formula molecolare C9H8ClFO
Molecular Weight (g/mol) 186.61
Numero MDL MFCD00000991
InChI Key AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4'-fluoropropiophenone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 3-chloro-1-4-fluorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl, p-fluoro-, a-chloropropiophenone, pubchem13250, acmc-1ctxg, ksc573a4j, 3-chloro-4'fluoropropiophenone, 3-chloro4'-fluoropropiophenone
PubChem CID 67672
IUPAC Name 3-chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Punto di fusione 46°C to 49°C
Punti di ebollizione 100°C to 103°C (3 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1866785
Peso formulazione 186.61
Percent Purity 97%