Learn More
3-chloro-4-methylbenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10009661
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10009661
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00917DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 67952-93-6
Formula molecolare C8H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 155.625
Numero MDL MFCD00014816
InChI Key MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 106225
IUPAC Name (3-chloro-4-methylphenyl)methanamine
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chloro-4-methylbenzylamine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 155.63
Percent Purity 97%