Learn More
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15434717
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15434717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32038.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 115754-20-6 | C8H4ClF3O2 | 224.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115754-20-6
Formula molecolare C8H4ClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 224.56
Numero MDL MFCD04972755
InChI Key UDXPRKSPAZWHQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1c5tn, chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
PubChem CID 21180297
IUPAC Name 3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 158°C to 161°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 224.57
Percent Purity 97%