Learn More
3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 96%
Codice prodotto. 11489592
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11489592
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10728.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 17530-69-7 | C8H11ClO | 158.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17530-69-7
Formula molecolare C8H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 158.63
Numero MDL MFCD00051620
InChI Key PJYTYJGMJDIKEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-enone, unii-e73w928g5o, 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one,3-chloro-5,5-dimethyl, 2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethyl, acmc-1bo45, 5,5-dimethyl-3-chlorocyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-cyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-1-cyclohex-2-enone
PubChem CID 140243
IUPAC Name 3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CC(Cl)=CC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Densità 1.084
Punti di ebollizione 44°C to 46°C (0.1 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1099253
Peso formulazione 158.63
Percent Purity 96%