Learn More
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15475947
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15475947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33146.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1240257-35-5
Formula molecolare C7H5ClF5NOS
Molecular Weight (g/mol) 281.63
Numero MDL MFCD16652452
InChI Key SCYISRHUJQHNFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzamide, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide, 3-chloro-5-pentafluorothio benzamide
PubChem CID 66523520
IUPAC Name 3-chloro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzamide
SMILES NC(=O)C1=CC(=CC(Cl)=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 281.63
Percent Purity 97%