Learn More
3-Chloro-N-methylaniline, 97%
Codice prodotto. 11479603
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Product Code. 11479603
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A12418.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
CAS: 7006-52-2 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7006-52-2
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.60
Numero MDL MFCD00052014
InChI Key WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
PubChem CID 138900
IUPAC Name 3-chloro-N-methylaniline
SMILES CNC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Chloro-N-methylaniline
Densità 1.163
Punti di ebollizione 243°C to 244°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.583
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2802319
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 97%