Learn More
3-Chlorobenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11430793
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11430793
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13254.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
3-Chlorobenzaldehyde, is used as a medicine, dye intermediates and specialty chemicals. It is mainly used to produce medicine material and intermediate, chloral alcoholate and intermediate of acid mordant azurine-6B on dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Chlorobenzaldehyde, is used as a medicine, dye intermediates and specialty chemicals. It is mainly used to produce medicine material and intermediate, chloral alcoholate and intermediate of acid mordant azurine-6B on dyestuff.
Solubility
It is soluble in alcohol, ether, and acetone. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from Strong bases, Strong oxidizing agents, Strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 587-04-2
Formula molecolare C7H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 140.566
Numero MDL MFCD00003350
InChI Key SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
PubChem CID 11477
IUPAC Name 3-chlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzaldehyde
Punto di fusione 16°C to 18°C
Densità 1.239
Punti di ebollizione 213°C to 214°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.564
Quantità 25 g
Beilstein 507098
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità It is soluble in alcohol,ether,and acetone. Insoluble in water.
Peso formulazione 140.57
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Chlorobenzaldehyde