Learn More
3-Chlorobenzoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11475603
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11475603
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13509.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 618-46-2 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-46-2
Formula molecolare C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.01
Numero MDL MFCD00000671
InChI Key WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
PubChem CID 69252
IUPAC Name 3-chlorobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzoyl chloride
Densità 1.368
Punti di ebollizione 224°C to 225°C
Punto d'infiammabilità 117°C (242°F)
Odore Acidic
Indice di rifrazione 1.569
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 386256
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.