Learn More
3-Chlorobenzylideneacetone, 98%
Codice prodotto. 11474103
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11474103
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10332.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20766-36-3 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20766-36-3
Formula molecolare C10H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 180.631
Numero MDL MFCD00052851
InChI Key VWEPXSRBBXPYSM-AATRIKPKSA-N
Sinonimo 3e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chlorophenyl-but-3-en-2-one, 3-chlorobenzylideneacetone, 3-chloro-benzalacetone, 3-chlorostyrylmethyl ketone, 3-chlorobenzylidene acetone, chembl73680, e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one
PubChem CID 5373975
IUPAC Name (E)-4-(3-chlorophenyl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzylideneacetone
Punti di ebollizione 123°C to 125°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 180.64
Percent Purity 98%